Documentos
1.14548
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo en cubeta de sulfatos, photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfate
measuring range
5-250 mg/L (SO42-)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico, 5 - 250 mg/l (SO42-), Spectroquant®
El método es análogo a EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E y ASTM D516-11.
Este ensayo en cubeta de sulfatos Spectroquant® permite la cuantificación precisa del contenido de sulfatos en muestras acuosas.
Método aplicado: Los iones sulfato reaccionan con iones bario para formar sulfato de bario ligeramente soluble. La turbidez resultante se mide fotométricamente (método turbidimétrico).
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación fotométrica o turbidimétrica tras extracción en agua agua/fusión
Determinación fotométrica o turbidimétrica tras extracción en agua agua/fusión
Determinación fotométrica o turbidimétrica tras extracción en agua agua/fusión
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Ver todo