Documentos clave
1.00594
Supelco
Aluminum Test, photometric
photometric, 0.02-0.50 mg/L (Al), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Aluminium Cell Test, photometric, 0.02-0.50 mg/L (Al), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 25 tests
analitos específicos
aluminium
intervalo de medida
0.02-0.50 mg/L (Al)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric ( Chromazurol S )
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric 0.02 - 0.50 mg/l Al Spectroquant®
The method is analogous to APHA 3500-Al B and DIN ISO 10566.
This Spectroquant Aluminium Cell Test allows the accurate quantification of the aluminium content in aqueous samples.
Method applied: In weakly acidic, acetate-buffered solution aluminium ions react with chromazurol S to form a blue-violet compound that is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida
Ver todo