Documentos
1.09475
Supelco
Disolución tampón
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Sinónimos:
Color de la disolución tampón: rojo (ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro de hidrógeno)
About This Item
UNSPSC Code:
12161704
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución tampón de color rojo compuesta por ácido cítrico/hidróxido de sodio/cloruro de hidrógeno se prepara gravimétricamente utilizando reactivos de gran calidad, de acuerdo con la DIN EN ISO/IEC 17025, en un laboratorio de calibración registrado. Su valor de pH de 4,00 a 20°C se mide siguiendo un método de calibración de 5 puntos, utilizando un electrodo de vidrio combinado. La medición se realiza según la norma DIN 19268 utilizando disoluciones tampón de referencia conformes a DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur y USP. Su valor de pH depende en gran medida de la temperatura y, por lo tanto, debe mantenerse una temperatura constante durante su uso.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
La disolución tampón debe utilizarse como patrón de calibración para instrumentos de medición de pH o electrodos de pH y como control para medir el valor de pH de otras disoluciones.
Features and Benefits
  • Medida y cualificada en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Directamente compatibles con el patrón de referencia secundario del NIST y el patrón de referencia primario certificado por PTB
  • Solución lista para usar
  • Disponible en una botella de plástico precintada y en un envase Titripac® sostenible para una generación de residuos reducida
  • Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
  • La etiqueta del producto sigue la Guía ISO 31 y contiene información sobre el número de pedido, la descripción del artículo, el número de lote, los datos de seguridad y la fecha de caducidad
  • Material de embalaje sometido a estudios de estabilidad completos según la Guía ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c