Documentos clave
1.09318
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinónimos:
TM=["LiChrosorb"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parámetros
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 bonding phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
densidad aparente
200‑400 kg/m3
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
LiChrosorb® RP-8 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 25000
stability testing (performance): passes test
Información legal
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable