Documentos
1.09099
Supelco
Disolución de yodo
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
UNSPSC Code:
12141916
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de yodo, c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
c(I₂) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titripur® React. Ph Eur
Application
  • Tratamiento tópico con vancomicina frente a povidona yodada en la queratitis por estafilococo aureus resistente a la meticilina: se demuestra el papel de la disolución de yodo en tratamientos antimicrobianos biotecnológicos, comparando su eficacia frente a disoluciones antibióticas avanzadas en un entorno clínico controlado (Alkan et al., 2024).
  • Método sintético inducido por yodo y estudio farmacocinético: se detalla el uso de disoluciones de yodo en la síntesis y farmacocinética de la crocetina, destacando su potencial en el desarrollo de fármacos y aplicaciones en ciencias de los materiales (Li et al., 2024).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,04975 - 0,5025 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,00015 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de la cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica se determina con una disolución normalizada de tiosulfato sódico (número de referencia 1.09147). La disolución de tiosulfato de sodio está normalizada y es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (dicromato de potasio SRM 136 del NIST) mediante el patrón volumétrico yodato de potasio (referencia 1.02404), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparación de una disolución patrón para los sulfuros
Preparación de una disolución patrón para los sulfuros
Preparación de una disolución patrón para los sulfuros
Ver todo