Documentos clave
1.07035
Supelco
1-Butanol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
1-Butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
969148
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
bp:
116-118 °C (lit.)
grado
ACS reagent
densidad de vapor
2.55 (vs air)
temp. de autoignición
649 °F
lim. expl.
11.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
densidad
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup