Merck
1.00988
SAFC
1-Butanol
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
1-Butanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-751-6
Agency
ChP
NF
Nivel de calidad
presión de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
340 °C
lim. expl.
1.4-11.3 % (v/v)
técnicas
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temperatura de transición
flash point 34 °C
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El 1-butanol se utiliza como disolvente en revestimientos de comprimidos, disoluciones de administración tópica e hisopos.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup