Merck
1.06756
SAFC
Sal de sodio del metil 4-hidroxibenzoato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sal de sodio del metil 4-hidroxibenzoato
About This Item
Fórmula lineal:
Na+[4-(O)C6H4(COOCH3)]-
Número de CAS:
Peso molecular:
174.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
225-714-1
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
>600 °C
pH
9.7-10.3 (1 g/L in H2O)
mp
>125 °C
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El metil 4-hidroxibenzoato tiene características antimicrobianas y se utiliza como conservante en formulaciones farmacéuticas y cosméticos. Puede combinarse con otros parabenos como el propil-4-hidroxibenzoato o el etil-4-hidroxibenzoato. La sal de sodio proporciona una mejor solubilidad en agua en comparación con el metil 4-hidroxibenzoato convencional.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
El producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas.,como la Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas de la EPA de EE.UU.′, el Reglamento Europeo de Productos Biocidas, la Agencia Reguladora del control de Plagas de Canadá, el Reglamento de Productos Biocidas de Turquía, ley de gestión de la seguridad de los productos químicos de consumo y los biocidas de Corea’(K-BPR), entre otros.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ambra Masuzzo et al.
eLife, 8 (2019-10-30)
When facing microbes, animals engage in behaviors that lower the impact of the infection. We previously demonstrated that internal sensing of bacterial peptidoglycan reduces Drosophila female oviposition via NF-κB pathway activation in some neurons (Kurz et al., 2017). Although we
Artículos
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Ver todo