Documentos clave
1.05941
Supelco
Manganese(II) sulfate monohydrate
spray-dried for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Manganese(II) sulfate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MnO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
151.00 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-089-9
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric)
99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
Formulario
solid
potencia
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
10.0-12.0% loss on ignition, 500 °C
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
solubilidad
762 g/L
densidad
2.95 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000‑1200 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Ligadura / enlace
Replaces: MX0210; MX0210-30
Nota de análisis
Assay (complexometric, MnSO₄·H₂O): 98.0 - 101.0 %
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate: passes test
Loss on ignition (500 °C): 10.0 - 12.0 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable