Documentos clave
1.05719
Supelco
Placas de TLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 200 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Placas de cromatografía de capa fina de gel de sílice 60
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 200 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
250 μm
placa L × An
5 cm × 10 cm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
200 placas de vidrio de 5 x 10 cm
Nuestras clásicas placas de sílice para TLC se basan en una combinación de nuestro probado gel de sílice 60 y la adición de un ligante polimérico único que produce una superficie muy adherente y dura que no se agrietará ni ampollará y que incluso permite escribir con un lápiz sobre la superficie sin riesgo a dañar la capa.
Aplicación
Placa de vidrio para TLC, gel de sílice recubierto con el indicador fluorescente F254. Las placas para TLC de gel de sílice se presentan en cantidades de 200 placas de un tamaño de 5 x 10 cm para aplicaciones de cromatografía en capa fina.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 5719-2; 5719
Nota de análisis
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 210 - 270 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba del color
valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba del color, lipófilo): ≥ 9,0
B) Prueba de esteroides
valores del hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
25 - 37
- Reichstein S, prueba de esteroides: 37- 49
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 42 - 54
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluente A) Tolueno (humedad rel. del 45 %)
Eluente B) Acetato de etilo/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. del 20%)