1.05729
Placas de TLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Placas para cromatografía en capa fina
About This Item
Productos recomendados
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
Categorías relacionadas
General description
Application
- Electrocromatografía planar presurizada de derivados DNS aminoacídicos en gel de sílice y sistemas de gel de sílice silanizado con adición de ácido fórmico a la fase móvil acuosa: se investiga la separación de los derivados dansilo (DNS) de aminoácidos mediante electrocromatografía planar presurizada (PPEC) en sistemas de gel de sílice y gel de sílice silanizado. Los resultados destacan diferencias en la selectividad de la separación debido al efecto electroforético presente en PPEC, a diferencia de los sistemas de cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC) (Chomicki et al., 2021).
- Cromatografía en capa fina de derivados aminoacídicos del DNS en sistemas con placas de gel de sílice y placas de gel de sílice silanizado: se explora la selectividad de la separación de derivados DNS de aminoácidos utilizando HPTLC en placas de gel de sílice 60 F254 y placas RP-18 W. Se ensayaron diversas concentraciones de acetonitrilo en disoluciones acuosas de ácido fórmico, revelando diferencias significativas entre los dos sistemas (Chomicki et al., 2022).
- Determinación de β-bloqueantes en sistemas de TLC de gel de sílice con fase móvil que contiene tensioactivos: se investiga el uso de placas de gel de sílice para TLC con fases móviles que contienen tensioactivos para la separación y el análisis cuantitativo de β-bloqueantes. El método ecológico proporciona valores de LOD y LOQ precisos para varios medicamentos (Traczuk y Polak, 2022).
Linkage
Los clientes también vieron
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.