Key Documents
1.03037
Supelco
2,6-dicloroquinona-4-cloroimida
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Sinónimos:
2,6-dicloroquinona-4-cloroimida
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
210.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-937-2
NACRES:
NA.21
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
mp
65-67 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Utilización del diseño experimental y la función de deseabilidad para optimizar el método RP-HPLC: se comenta la optimización de los métodos analíticos utilizando ácido acético al 30 %, que mejora la detección y el análisis de los compuestos farmacéuticos (Mozayad et al., 2024).
  • La aplicación combinada de bacteriófagos y un cultivo de exclusión competitiva y carvacrol con ácidos orgánicos puede reducir Campylobacter en la producción primaria de pollos de engorde: ilustra el papel del ácido acético al 30 % en las aplicaciones de biocontrol agrícola, reduciendo la carga de patógenos en aves de corral (Peh et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (yodométrica): ≥ 98
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Absortividad espec. A 1%/1cm (/ 312 nm  ; 0.001 %; 1 cm; etanol): ≥ 800
Punto de fusión: 65 – 68
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Storage Class
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c