Merck
D1529
Sigma-Aldrich
1-Flúor-2,4-dinitrobenceno
≥99%
Sinónimos:
2,4-Dinitro-1-fluorobenceno, DNFB, DNPF, FDNB, Reactivo de Sanger
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H3F
Número de CAS:
Peso molecular:
186.10
Beilstein/REAXYS Number:
398632
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
assay
≥99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
density
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChI key
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
General description
El 1-fluoro-2,4 dinitrobenceno (DNFB) es un reactivo que modifica los aminoácidos N-terminales de las proteínas y los péptidos. El DNFB también se conoce habitualmente como reactivo de Sanger, por Frederick Sanger, quien comunicó en un artículo clásico de 1945 el uso de DNFB para la derivatización de las proteínas y los péptidos específicamente en sus N-terminales.†
Application
El 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno se ha utilizado para inducir hipersensibilidad de contacto intensa en ratones y controlar la expresión génica mediante métodos de imagen in vivo, y para inducir picor crónico como modelo para analizar el comportamiento de rascado.
Biochem/physiol Actions
El 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno es un hapteno sensibilizante al contacto utilizado habitualmente en estudios experimentales sobre la hipersensibilidad por contacto, la introducción del modelo de picor y la dermatitis atópica. La activación de los mastocitos es una etapa clave en la sensibilidad inducida por DNFB. El DNFB se une covalentemente al aminoácido N-terminal de la proteína y ayuda en la secuenciación de Sanger.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
327.2 °F
flash_point_c
164 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Brian C Palmer et al.
HSOA journal of toxicology : current research, 4(1) (2020-11-10)
Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles are commonly found in consumer products, such as sunscreens, and human dermal exposures are relatively high. Research suggests potential differences in the toxicity of anatase and rutile crystalline forms of TiO2. Additionally, transition metal dopants are
Imaging protective mast cells in living mice during severe contact hypersensitivity
Reber LL, et al.
JCI insight, 2(9), e92900-e92900 (2017)
Bamboo salt suppresses skin inflammation in mice with 2, 4-dinitrofluorobenzene-induced atopic dermatitis
Yoou MS, et al.
Chinese Journal of Natural Medicines, 16(2), 97-104 (2018)
Beatrice Parma et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 248-248 (2021-08-09)
The identification of novel targets is of paramount importance to develop more effective drugs and improve the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC), the leading cause of cancer-related deaths worldwide. Since cells alter their metabolic rewiring during tumorigenesis and
Tac1-Expressing Neurons in the Periaqueductal Gray Facilitate the Itch-Scratching Cycle via Descending Regulation
Gao ZR, et al.
Neuron, 101(9), 45-59 (2018)