Documentos clave
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Sinónimos:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
108.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
200-900-5
NACRES:
NA.05
presión de vapor
250 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
420 °C
potencia
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5-46 % (v/v)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
temperatura de transición
flash point -20 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Si](Cl)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup