1.00383
Ácido DL-málico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF, FCC, E 296
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido DL-málico, Ácido DL-hidroxisuccínico, ácido hidroxibutanodioico
About This Item
Productos recomendados
agency
NF
Ph. Eur.
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
349 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
transition temp
flash point 203 °C
solubility
558 g/L
density
1.60 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido DL-málico Emprove® Essential se utiliza principalmente en aplicaciones farmacéuticas muy reguladas.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
397.4 °F
flash_point_c
203 °C