Merck
1.00681
SAFC
Ácido succínico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE, ACS
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido butanodióico
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-740-4
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
ChP
JPE
NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-100.5% (HPLC)
form
crystalline
solid
autoignition temp.
470 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
flash point 206 °C
solubility
58 g/L
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido succínico es un ingrediente de uso común en aplicaciones farmacéuticas. En dichas aplicaciones se ha utilizado principalmente para formas sólidas de administración por vía oral.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c