Documentos clave
06-852
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-espinofilina/neurabina-II
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B 3 neurabin II, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, spinophilin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP1R9B(84687)
General description
La espinofilina/neurabina II es una proteína de andamio asociada a la actina enriquecida en las espinas dendríticas de las neuronas.
Specificity
Específico para la espinofilina, Pm 120 kDa. También reconoce una banda que se sospecha que es un producto de escisión de la espinofilina, Pm 95 kDa.
No se ha probado en otras especies.
Immunogen
Proteína de fusión GST correspondiente a los residuos 286-390 de la espinofilina/neurabina-II de cerebro de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-espinofilina/neurabina-II es un anticuerpo contra la espinofilina/neurabina-II para utilizar en IC, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 μg de un lote anterior causaron inmunoprecipitación de la espinofilina/neurabina-II de 500 μg de preparación microsómica cerebral de rata (Nº de ref. 12-144).
Subcategoría de investigación
Sinapsis y biología sináptica
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en preparaciones microsómicas cerebrales de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
0,25-1 μg/ml de este lote detectaron la espinofilina/neurabina-II en 20 μg de una preparación microsómica cerebral de rata (Nº de ref. 12-144).
Target description
120 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene un 70 % de tampón de almacenamiento (amortiguador fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, acida sódica al 0,07%) y un 30 % de glicerol. Conservar a -20°C.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Bridget M Nugent et al.
Nature neuroscience, 18(5), 690-697 (2015-03-31)
The developing mammalian brain is destined for a female phenotype unless exposed to gonadal hormones during a perinatal sensitive period. It has been assumed that the undifferentiated brain is masculinized by direct induction of transcription by ligand-activated nuclear steroid receptors.
Age-related changes in Usp9x protein expression and DNA methylation in mouse brain.
Jun Xu
Brain Research Molecular Brain Research null
A Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 273(6), 3470-3475 (1998-03-07)
In a preceding paper, we reported a novel actin filament (F-actin)-binding protein, named neurabin, which was specifically expressed in neural tissue and implicated in neurite formation. We purified from rat brain another F-actin-binding protein, which had a domain organization similar
Anthony J Baucum et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(6), 1243-1259 (2010-02-04)
Spinophilin regulates excitatory postsynaptic function and morphology during development by virtue of its interactions with filamentous actin, protein phosphatase 1, and a plethora of additional signaling proteins. To provide insight into the roles of spinophilin in mature brain, we characterized
Interaction of rat lin-10 with brain-enriched F-actin-binding protein, neurabin-II/spinophilin.
Ide, N, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 244, 258-262 (1998)