Documentos clave
06-1433
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-FGFR-1 (Tyr653 / Tyr654)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
cell based assay: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
Información sobre el gen
human ... FGFR1(2260)
Descripción general
El FGFR-1 (receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 1) es un miembro de la familia proteica de factores de crecimiento de fibroblastos básicos y se cree que es importante en la inducción y la propagación de la hiperplasia benigna de la próstata. La escasez de FGFR-1 causa la muerte después de la implantación y se ha relacionado con la neurofascina y el crecimiento axonal. Recientemente se ha encontrado que la expresión de FGFR-1 aumenta en pacientes con carcinoma de células renales y que también puede desempeñar un papel en la formación temprana de las extremidades.
Especificidad
Este anticuerpo reconoce el FGFR-1 fosforilado en Tyr653/Tyr654.
Inmunógeno
Epítopo: Tyr653/Tyr654 fosforiladas
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a FGFR-1 humano fosforilado en Tyr653 / Tyr654.
Aplicación
Análisis del ensayo de inhibición de péptidos: 0,2 µg/ml de un péptido de lote representativo bloqueado en células HEK293T transfectadas con FGFR-1.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección del fosfo-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) utilizando este anticuerpo anti-fosfo-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) validado para utilizar en WB, ensayo de función celular.
Subcategoría de investigación
Citocinas y receptores de citocinas
Calidad
Evaluada por inmunotransferencia Western en células HEK293T no tratadas y tratadas con fosfatasa lambda transfectadas con FGFR1.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,2 µg/ml de este anticuerpo detectaron el FGFR-1 en 10 µg de células HEK293T no tratadas y tratadas con fosfatasa lambda transfectadas con FGFR1.
Descripción de destino
~145 kDa observados.
El FGFR-1 tiene 19 isoformas y ocho posibles sitios de glucosilación que aumentan el tamaño esperado a 120 kDa para la forma inmadura del receptor y 145 kDa para la forma madura (Hisaoka, K., et al. (2011). JBC. 286(24):21118-21128).
Forma física
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Células HEK293T no tratadas y tratadas con fosfatasa lambda transfectadas con FGFR-1
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jiahui Si et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 481-481 (2019-12-06)
Although EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) are beneficial to lung adenocarcinoma patients with sensitive EGFR mutations, resistance to these inhibitors induces a cancer stem cell (CSC) phenotype. Here, we clarify the function and molecular mechanism of shisa3 as a suppressor
Tamer A Ahmed et al.
Cell reports, 26(1), 65-78 (2019-01-04)
Pharmacologic targeting of components of ERK signaling in ERK-dependent tumors is often limited by adaptive resistance, frequently mediated by feedback-activation of RTK signaling and rebound of ERK activity. Here, we show that combinatorial pharmacologic targeting of ERK signaling and the
Mateusz Adam Krzyscik et al.
ACS omega, 2(7), 3792-3805 (2018-07-20)
Antibody-drug conjugates (ADCs) are a new class of anticancer therapeutics that combine the selectivity of targeted treatment, ensured by monoclonal antibodies, with the potency of the cytotoxic agent. Here, we applied an analogous approach, but instead of an antibody, we
LTBP-2 Has a Single High-Affinity Binding Site for FGF-2 and Blocks FGF-2-Induced Cell Proliferation.
Menz, C; Parsi, MK; Adams, JR; Sideek, MA; Kopecki, Z; Cowin, AJ; Gibson, MA
Testing null
Agata Lampart et al.
Cells, 11(3) (2022-02-16)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is considered primarily as a ligand for FGF surface receptors (FGFRs) through which it activates a number of cellular responses. In addition to its canonical mode of action, FGF1 can act intracellularly, before secretion or