Documentos clave
04-928
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H3, CT, pan, clon A3S, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone A3S, Upstate®
Sinónimos:
H3, Histone H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Anticuerpo que reconoce el extremo C-terminal de la histona H3 y es útil para identificar la H3 total independiente de las modificaciones postraduccionales.
Specificity
Reconoce la histona H3.
Se prevé una amplia reactividad cruzada de especies debido a la homología de la secuencia
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde al C-terminal de la histona H3 humana.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:500-1:2 000 de este lote detectó la histona H3 con independencia de sus modificaciones en proteínas extraídas con ácido de células HeLa tratadas con butirato de sodio, colcemid o sin tratar.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
2 μl de un lote anterior de este anticuerpo causó la inmunoprecipitación de la cromatina asociada a la histona H3 de un lisado de levadura natural.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-histona H3, CT, pan, clon A3S, es un anticuerpo monoclonal de conejo para la detección de histona H3, también conocida como histona H3 y ha sido validado en ChIP y WB.
Subcategoría de investigación
Histonas
Quality
Evaluación sistemática mediante inmunotransferencia..
Target description
17 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-928
Physical form
Sobrenadante cultivado en azida sódica al 0,05 %
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Histone H3 lysine 4 methylation is mediated by Set1 and required for cell growth and rDNA silencing in Saccharomyces cerevisiae.
Briggs, S D, et al.
Genes & Development, 15, 3286-3295 (2001)
A novel domain in Set2 mediates RNA polymerase II interaction and couples histone H3 K36 methylation with transcript elongation.
Kizer, Kelby O, et al.
Molecular and cellular biology, 25, 3305-3316 (2005)
Amanda A Amodeo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(10), E1086-E1095 (2015-02-26)
During early development, animal embryos depend on maternally deposited RNA until zygotic genes become transcriptionally active. Before this maternal-to-zygotic transition, many species execute rapid and synchronous cell divisions without growth phases or cell cycle checkpoints. The coordinated onset of transcription
Phosphorylation of RNA polymerase II CTD regulates H3 methylation in yeast.
Xiao, Tiaojiang, et al.
Genes & Development, 17, 654-663 (2003)
Jessica Kain et al.
Molecular metabolism, 53, 101291-101291 (2021-07-12)
Type II nuclear hormone receptors, including farnesoid X receptors (FXR), liver X receptors (LXR), and peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR), which serve as drug targets for metabolic diseases, are permanently positioned in the nucleus and thought to be bound to DNA