V-043
Vitamin K2 (MK-7)-13C6 solution
10 μg/mL in acetonitrile, reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
10 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)