Merck
N-072
Supelco
(±)-Nornicotine-d4
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
(+\-)-Nornicotine-d4 solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.31
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1C(CCC1)c2c(nc(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
Clave InChI
MYKUKUCHPMASKF-DNZPNURCSA-N
Descripción general
An internal standard for nicotine quantitation by LC/MS or GC/MS. Nornicotine, a tobacco alkaloid and nicotine metabolite, is used as an indicator of smoking and tobacco use or nicotine replacement products. Certified Spiking Solutions® are suitable for use in nicotine testing by LC-MS/MS or GC/MS.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)