Merck
H-176
Supelco
5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA) solution
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
5-HIAA, 5-Hydroxyindoleacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
191.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cc(cc2)O
Clave InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)