Saltar al contenido
55697
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
analytical standard
Sinónimos:
5-HIAA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
168797
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Major serotonin metabolite.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)