Z742285
myGel™ Mini Electrophoresis System
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Sinónimos:
personal electrophoersis system
About This Item
Productos recomendados
Características
timer 0 ‑ 99 min
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E1101
cámara capacidad
230 mL
gel capacidad
10.5 x 6 cm , One
5 x 6 cm , Two
tamaño
7.5 in. (19 cm) × 5.1 in. (13 cm) × 2.1 in. (5.5 cm)
peso
1 lb (0.45 kg)
salida
35, 50, or 100 V
Descripción general
Características y beneficios
- Complete system, includes gel box power supply and casting sets
- Quick and easy gel casting, no clamps or spacers required
- Compact design, footprint: 7 x 5.1 in.
- convenient, snap-in power supply eliminates cables
Envase
- Gel box and safety lid
- Power supply
- Two 10.5 x 6 cm gel trays
- Casting stands for the above gel trays
- Two double sided combs for each gel size
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)