Documentos clave
BMSE1101SK
Benchmark myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 115 V
Sinónimos:
protein separation, gel catsing
About This Item
UNSPSC Code:
41105300
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific E1101-SK
General description
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Application
Electrophoresis
Legal Information
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)