Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals
L × An × P
110 mm × 13 mm × 10 mm
capacidad
12 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)