Documentos clave
Z561754
Coors high alumina combustion boat
capacity 20 mL
Sinónimos:
Combustion Boat
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 65566
L × An × Al
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
capacidad
20 mL
Aplicación
Coors high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)