Z549452
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 35 mm × 250 mm
Sinónimos:
bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
D.E. × Al
35 mm × 250 mm
entrada D.E.
19 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)