Documentos clave
Z103128
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 4,300 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
Joints neck (143)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
14.3 cm
capacidad
4,300 mL
Profundidad × Al total
30.5 cm × 36.5 cm
Descripción general
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)