Documentos clave
Z529729
Supelco
Pulverizador de cromatografía Aldrich®
size 50 mL
Sinónimos:
Chromatography reagent sprayer
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
grado
for chromatography
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño
50 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
Proporcionan un pulverizado fino y uniforme óptimo para el revelado de placas de CCF (TLC). Adecuado también para usar en electroforesis.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)