Acerca de este artículo
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
compatibility
for use with most Sigma sprays.
General description
Desechable completamente.
Contiene respiraderos de vaciado para una mejor ventilación. Fácil montaje.
Contiene respiraderos de vaciado para una mejor ventilación. Fácil montaje.
The reagent/chemical spraying on the TLC plates are generally carried out inside a fume hood or commercially available TLC spray cabinet with blower and exhaust hose. The TLC plate can be placed supported upright or on a paper inside the spray box. Spraying the box ensures complete removal of reagent mist.
Application
- Sigma TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates.
- Sigma TLC spray box may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?