Z409472
Embudo de pesaje
size S, polypropylene
Sinónimos:
Laboratory funnel, Weighing device
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
tamaño
S
envase
pkg of 50 ea
Categorías relacionadas
Descripción general
- Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
- Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
- La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
- Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
- Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)