Key Documents
Z409421
Sigma-Aldrich
Embudo de pesaje
size S, borosilicate glass
Sinónimos:
Measurement Funnel
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.71
material
borosilicate glass
size
S
feature
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
packaging
pkg of 6 ea
General description
  • Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
  • Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
  • La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
  • Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
  • Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande