Documentos clave
Z263273
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, PTFE flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
tamaño del tapón
83-400
Junta
Joints threaded neck (83-400)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216932
capacidad
65 oz (2000 mL)
diám. × Al
122 mm × 213 mm
color
clear
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)