Documentos clave
Z258458
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Large sample
Sinónimos:
Head Set for Vortex, Vortex Adapter, Vortex-Genie Head Set
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
fabricante / nombre comercial
Scientific Industries
Descripción general
For continuous vortexing of beakers, flasks, and tubes. Includes a recessed platform, elastic flask harness, and an assortment of tube inserts (accepts 10 to 37mm diam. tubes).
Información legal
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)