Z254282
Individual Filter Adapters
size 4
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
tamaño
4
envase
pkg of 12 ea
Al × grosor
29 mm × 3.5 mm
fondo D.E. × D.I.
29 mm × 22 mm
parte superior D.E. × D.I.
46 mm × 39 mm
Descripción general
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)