Z187275
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 8 in., size 8
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black gloves
neoprene gloves
tamaño
8
esterilidad
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
envase
pkg of 2 sleeves
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
21 in.
mano grosor
~0.018 in.
puerto tamaño
8 in.
manguitos grosor
0.025 in.
Descripción general
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)