Documentos clave
Z187801
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 10, port size 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.01
Materiales
neoprene
tamaño
10
esterilidad
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
envase
pkg of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Parámetros
3000 psi tensile strength (approx)
L × grosor
27 in. × 0.015 in.
puerto tamaño
6 in.
color
black
Descripción general
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)