Documentos clave
Z154482
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button: no
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiales
glass
Características
for flask size 0.5 ‑ 12 L
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 807523
diám. × L
10 mm × 580 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)