Documentos clave
Z400521
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 250 ‑ 500 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
for flask size 250 ‑ 500 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8064-13
diám. × L
1 in. × 1 in.
Descripción general
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Información legal
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)