Documentos clave
Z154466
Sigma-Aldrich
ACE PTFE-coated glass shaft
diam. × L 10 mm × 44 cm, with button
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 807005
diám. × L
10 mm × 44 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)