Z104256
PP filter cloth
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene membrane
roll
descripción
permeability factor (PF) activity 25 cfm
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 5 m
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
L × An
5 m × 40 in. (102 cm)
Anchura
40 in. (102 cm)
peso
9 oz
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)