Merck
W336203
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl disulfide
≥95%, FG
Sinónimos:
Furfuryl methyl disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.26
Número de FEMA:
3362
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11513
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.064
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
bp
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
densidad
1.175 g/mL at 20 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
cadena SMILES
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 0.2-1.0 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Coffee, malt, pork liver, wheat bread, asparagus, potato, roasted turkey, grilled beef, malt, cocoa, cooked rice, mushrooms, clams.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)