W316008
Furfuryl methyl sulfide
≥97%, FG
Sinónimos:
2-(methylsulfanylmethyl)furan, Methyl furfuryl sulfide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
garlic; onion; pungent; alliaceous; sulfurous
cadena SMILES
CSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
SKSFHXVDHVKIBN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, furfuryl methyl sulfide, CAS Registry Number 1438-91-1.: This paper presents a safety assessment of furfuryl methyl sulfide, identifying it as a key component in fragrances and exploring its toxicological profile and safe use levels (Api et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?