W329304
α-Angelica lactone
98%, FG
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coconut; oily; sweet
cadena SMILES
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
Clave InChI
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?