W329118
γ-Butirolactona
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
γLactona del ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona del ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
16 %
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
caramel; creamy; fatty; oily
cadena SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Clave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 4-hydroxybutanoic acid lactone, CAS Registry Number 96-48-0.: A comprehensive safety assessment of 4-hydroxybutanoic acid lactone as a fragrance ingredient, evaluating its toxicological profile and safe usage levels (Api et al., 2019).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?