Merck
W324000
Sigma-Aldrich
o-Toluenethiol
≥97%, FG
Sinónimos:
2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
124.20
Número de FEMA:
3240
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2272
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.027
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
bacon; meaty; sulfurous
cadena SMILES
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: This study conducted a safety assessment of o-toluenethiol as a fragrance ingredient.(Api et al., 2024).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)