W314404
p,α-Dimethylstyrene
≥98%, stabilized, FG
Sinónimos:
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzene, 2-p-tolylpropene, p-cymenene, para-iso propenyl toluene
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
186-189 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
densidad
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
clove; spicy; phenolic
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
Clave InChI
MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?