Merck
W269204
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde
≥97%, FG
Sinónimos:
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número de FEMA:
2692
Beilstein:
773692
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.006
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
2.96 (vs air)
presión de vapor
30 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
temp. de autoignición
464 °F
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
chocolate; ethereal; fruity; peach; sour
cadena SMILES
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isovaleraldehyde is one of the flavor compounds identified in wheat, corn-grits and tequila.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
32.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
0.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Extrusion of flavored corn grits: Structural characteristics, volatile compounds retention and sensory acceptability
Menis MEC, et al.
LWT--Food Science and Technology, 54(2), 434-439 (2013)
Characterization of tequila flavor by instrumental and sensory analysis.
Benn SM & Peppard TL.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(2), 557-566 (1996)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Taichi Kano et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(47), 16408-16409 (2005-11-25)
A direct asymmetric Mannich reaction using a novel axially chiral amino trifluoromethanesulfonamide (S)-3 has been developed in highly anti-selective and enantioselective manners. Thus, in the presence of a catalytic amount of (S)-3, the reactions between aldehydes and the alpha-imino ester
Olívia Moreira Sampaio et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(5), 1661-1668 (2008-02-16)
To identify chemical descriptors to distinguish Cuban from non-Cuban rums, analyses of 44 samples of rum from 15 different countries are described. To provide the chemical descriptors, analyses of the the mineral fraction, phenolic compounds, caramel, alcohols, acetic acid, ethyl