TRD3D0049
Flexability+ TPE-HP flexible3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Diámetro
1.75 mm
peso
500 geach
Categorías relacionadas
Descripción general
TPE-HP flexible 3D Printing Filament: Wear-resistant and flexible
Material Properties
- Highly technical flexible material, perfect for any situation.
- Very high abrasion and scratch resistance.
- 3d print objects with exceptional thermical-resistance characteristics.
- Very low hygroscopy, no need to worry for humidity anymore.
Material Properties
- Density: 1 g/cm3
- Water absorption: 0.5%
- Hardness: 90 sh/A - 42 sh/D
- Tensile strain at break: 40 MPa
- Charpy Impact at 23 °C: No break
- Charpy Impact at -30 °C: No break
- Melting point: 160 °C
- Vicat point: 131 °C
Aplicación
Flexability+ TPE-HP 3D Printing Parameters
- Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
- Bed temperature: 95 +/-10 °C
- Print speed: 30-40 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)